Läs mer
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable with Overhead
Produktkod. p-4676390
Mått (L x B x H):
60 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Vikt (metrisk):
71 kg
89 kg
105 kg
114 kg
121 kg
131 kg
Hyllmaterial:
Open Base (no bottom shelf)
Rostfritt stål
Stainless Steel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15997331
Brand: Metro™ WTC306FS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Easily expand your workspace. The Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable with Overhead has extended rear posts that allow for attachment of overhead shelf.
  • 30 in. wide (76cm)
  • Fitted with 88 in. (223.5cm) stationary rear posts and front leveling feet
Beställningsinfo
Cantilever shelves and wheels sold separately.
Specifikationer
Produkttyp Worktable
Djup (engelska) 30 tum
Djup (metriskt) 76.2 cm
Mått (L x B x H) 60 x 30 x 34 in.
För användning med (applikation) Idealisk för labb
Höjd (engelska) 34 tum
Höjd (metrisk) 86.4 cm
Inkluderar Overhead
Längd (engelska) 60 tum.
Längd (metrisk) 152.4 cm
Hyllmaterial Rostfritt stål
Vikt (engelska) 158 lb.
Vikt (metrisk) 71 kg
Hjultyp Wheels not included; sold separately.
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Material Rostfritt stål