Läs mer
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Arbetsbord Tillbehör, Utility krokar
Avsluta:
Förkromad
Rostfri
Bredd (engelska):
0,38 tum.
2 tum
Bredd (metrisk):
9.6 mm
5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Val av krokar för användning med bord med overhead
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Verktygskrok |
| Certifikat och efterlevnad | NSF |
| Djup (engelska) | 1,69 tum. |
| Djup (metriskt) | 4.29 cm |
| Avsluta | Förkromad |
| För användning med (utrustning) | Fribärande hyllor för arbetsbord med overhead |
| Höjd (engelska) | 3,44 tum. |
| Höjd (metrisk) | 8.7 cm |
| Storlek | Liten |
| Stil | Snap-on |
| Visa mer |