Läs mer
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Arbetsbord Tillbehör, Utility krokar
Produktkod. 15996931
Change view
Avsluta:
Förkromad
Rostfri
Bredd (engelska):
0,38 tum.
2 tum
Bredd (metrisk):
9.6 mm
5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Avsluta Bredd (engelska) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15996931 Rostfri 0,38 tum. 9.6 mm Varje
15986931 Förkromad 2 tum 5 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15996931 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer HK23S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 SEK
    88.01 SEK / Paket med 1
    Save 21.99 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 15-03-2027
Håll din arbetsyta organiserad och föremål inom räckhåll. Metro Utility Hooks är perfekta för användning med HD Super Stainless Laboratory Worksables.
  • Val av krokar för användning med bord med overhead
Specifikationer
Produkttyp Verktygskrok
Certifikat och efterlevnad NSF
Djup (engelska) 1,69 tum.
Djup (metriskt) 4.29 cm
Avsluta Rostfri
För användning med (utrustning) Fribärande hyllor för arbetsbord med overhead
Höjd (engelska) 3,44 tum.
Höjd (metrisk) 8.7 cm
Storlek Liten
Stil Snap-on
Bredd (engelska) 0,38 tum.
Bredd (metrisk) 9.6 mm