Läs mer
Metro™ Hög densitet qwikTRAK™ Mobila enhetssatser
Beskrivning
- För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ och MetroMax iQ™ hyllsystem
- Satsen innehåller fyra stycken 74 tum. (188 cm) höga mobila stolpar, fyra hjul med V-spår; en central kanalhjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Beställningsinfo
Beställ ett kit per mobilsystem. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mobil enhetssats |
| Avsluta | Metroseal grön epoxi |
| För användning med (utrustning) | Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem |
| Inkluderar | Fyra 74 tum höga mobila stolpar, fyra hjul med V-spår, en central kanalhjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara |
| Vikt (engelska) | 25 lb. |
| Vikt (metrisk) | 11.4 kg |
| Material | Stål |