Läs mer
Metro™ Hög densitet qwikTRAK™ Spåruppsättningar
Djup (engelska):
30 tum
72 tum.
84 tum.
96 tum.
108 tum.
120 tum.
132 tum.
144 tum.
156 tum.
168 tum.
180 tum.
192 tum.
204 tum.
216 tum.
228 tum.
240 tum.
252 tum.
Vikt (engelska):
4 lb.
9 lb.
10 lb.
11 lb.
13 lb.
14 lb.
15 lb.
17 lb.
18 lb.
19 lb.
21 lb.
22 lb.
23 lb.
25 lb.
26 lb.
27 lb.
29 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q och MetroMax i hyllsystem
- Uppsättningarna inkluderar spår och hårdvara som behövs för att montera systemet upp till 21 fot. (640 cm)
- 17-823-715 (BTS2.5NA) inkluderar ett kopplingspaket för att ansluta banan till andra spårset
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spåruppsättning |
| Djup (engelska) | 120 tum. |
| Djup (metriskt) | 304.8 cm |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q™ och MetroMax i™ hyllsystem |
| Inkluderar | Spår och hårdvara som behövs för att montera högdensitet qwikTRAK™ system upp till 21 fot. |
| Vikt (engelska) | 14 lb. |
| Vikt (metrisk) | 6.4 kg |