Läs mer
Metro™ Hög densitet qwikTRAK™ Spåruppsättningar
Descrizione
- För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q och MetroMax i hyllsystem
- Uppsättningarna inkluderar spår och hårdvara som behövs för att montera systemet upp till 21 fot. (640 cm)
- 17-823-715 (BTS2.5NA) inkluderar ett kopplingspaket för att ansluta banan till andra spårset
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Spåruppsättning |
| Djup (engelska) | 108 tum. |
| Djup (metriskt) | 274.32 cm |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q™ och MetroMax i™ hyllsystem |
| Inkluderar | Spår och hårdvara som behövs för att montera högdensitet qwikTRAK™ system upp till 21 fot. |
| Vikt (engelska) | 13 lb. |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?