Läs mer
Metro™ Hög densitet qwikTRAK™ Spåruppsättningar
Produktkod. 15996881
Change view
Djup (engelska):
30 tum
72 tum.
84 tum.
96 tum.
108 tum.
120 tum.
132 tum.
144 tum.
156 tum.
168 tum.
180 tum.
192 tum.
204 tum.
216 tum.
228 tum.
240 tum.
252 tum.
Vikt (engelska):
4 lb.
9 lb.
10 lb.
11 lb.
13 lb.
14 lb.
15 lb.
17 lb.
18 lb.
19 lb.
21 lb.
22 lb.
23 lb.
25 lb.
26 lb.
27 lb.
29 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (engelska) Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
15996881 204 tum. 23 lb. Varje
15926881 120 tum. 14 lb. Varje
15936881 132 tum. 15 lb. Varje
15946881 144 tum. 17 lb. Varje
15956881 156 tum. 18 lb. Varje
15966881 168 tum. 19 lb. Varje
15976881 180 tum. 21 lb. Varje
15986881 192 tum. 22 lb. Varje
15906891 216 tum. 25 lb. Varje
15916891 228 tum. 26 lb. Varje
15936891 240 tum. 27 lb. Varje
15946891 252 tum. 29 lb. Varje
15926891 30 tum 4 lb. Varje
15976891 96 tum. 11 lb. Varje
15986891 108 tum. 13 lb. Varje
15956891 72 tum. 9 lb. Varje
15966891 84 tum. 10 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15996881 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer BTS17NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18170.00 SEK
    15518.61 SEK / Paket med 1
    Save 2651.39 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 11-02-2027
Skapa spår på upp till 21 fot.
  • För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q och MetroMax i hyllsystem
  • Uppsättningarna inkluderar spår och hårdvara som behövs för att montera systemet upp till 21 fot. (640 cm)
  • 17-823-715 (BTS2.5NA) inkluderar ett kopplingspaket för att ansluta banan till andra spårset
Specifikationer
Produkttyp Spåruppsättning
Djup (engelska) 204 tum.
Djup (metriskt) 518.16 cm
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q™ och MetroMax i™ hyllsystem
Inkluderar Spår och hårdvara som behövs för att montera högdensitet qwikTRAK™ system upp till 21 fot.
Vikt (engelska) 23 lb.
Vikt (metrisk) 10.5 kg