Läs mer
Metro™ Labbvagn, autoklaverbar
Produktkod. 15977011
Change view
Mått (L x B x H):
24 x 18 x 39 tum.
36 x 24 x 39 tum.
Antal hyllor:
2
3
Vikt (engelska):
25 lb.
37.5 lb.
46.5 lb.
65.5 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Antal hyllor Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
15977011 36 x 24 x 39 tum. 3 65.5 lb. Varje
15967011 24 x 18 x 39 tum. 3 37.5 lb. Varje
15957011 36 x 24 x 39 tum. 2 46.5 lb. Varje
15947011 24 x 18 x 39 tum. 2 25 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15977011 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LC3S2436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19760.00 SEK
    15951.24 SEK / Paket med 1
    Save 3808.76 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
Svängda stolpar och delade ärmar i aluminium.
Flytta och rengör utrustning med lätthet. Autoklaverbar labbvagn är förkonfigurerad med två eller tre hyllor att välja på.
  • Val av modeller med 2 eller 3 hyllplan
  • Enheterna mäter 39 tum. (99,1 cm) hög inklusive hjul†
  • 18 x 24 tum. (45,6 x 61 cm) eller 24 x 36 tum. (61 x 91,4 cm) fotspår tillgängliga
Beställningsinfo
Hjul medföljer ej, säljs separat (se 5MHTN, 5MHTNB).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Laboratorievagn
Färg Silver
Mått (L x B x H) 36 x 24 x 39 tum.
Höjd (engelska) 39 tum
Höjd (metrisk) 99.1 cm
Inkluderar Svängda stolpar och delade ärmar i aluminium
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Material Rostfritt stål
Antal hjul Hold (Håll)
Antal hyllor 3
Vikt (metrisk) 29.7 kg
Vikt (engelska) 65.5 lb.
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm