Läs mer
Metro™ Lab-arbetsbordstillbehör, Backsplash
Produktkod. 15917041
Change view
Färg:
Grå
Svart
Längd (engelska):
45,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15917041 Grå 45,75 tum. Varje
15907041 Svart 45,75 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15917041 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LT48BSG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 SEK
    1299.19 SEK / Paket med 1
    Save 320.81 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 15-03-2027
Matcha längd och färg med vald bänkskiva.
  • 4 tum hög (10,2 cm)
  • Fästs på fenolskiva med hjälp av förborrade hål
Specifikationer
Produkttyp Backsplash
Färg Grå
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 10.2 cm
Längd (engelska) 45,75 tum.
Längd (metrisk) 116.2 cm