Läs mer
Metro™ MetroMax Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) labbvagn
Produktkod. 15946941
Change view
Längd (engelska):
30 tum
48 tum
Vikt (engelska):
89.5 lb.
114.5 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Vikt (engelska) unitSize
15946941 30 tum 89.5 lb. Varje
15956941 48 tum 114.5 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15946941 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer HPLC1X3
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MetroMax Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) labbvagn möjliggör större åtkomst under initial installation och underhåll av utrustning.
  • Låsande hjul (SÄLJS SEPARAT) håller utrustningen på plats under normal användning.
  • Effektiv användning av vertikalt utrymme kräver mindre golvyta och frigör värdefullt bänkutrymme för andra applikationer.
  • Vagnarna är tillverkade med korrosionsbeständiga polymerer för överlägsen kemisk beständighet och inkluderar en LIVSTID garanti mot rost och korrosion.
  • Hyllorna justeras i steg om 1 tum för att tillgodose dina utrustningsbehov.
  • Varje enhet innehåller (4) fasta material MetroMax hyllor (med upphöjd läpp för att innehålla spill) och (1) öppen gallerhylla.
  • Hyllmattor är avtagbara för enkel rengöring.
  • Hyllor och stolpar är inbyggda Microban™ antimikrobiellt produktskydd
  • Varje hylla klarar 800 lbs. jämnt fördelat.
  • Total vagnkapacitet bestäms av hjulen (beställs separat).
  • Andra storlekar och konfigurationer tillgängliga, inklusive stationära modeller.
  • Vagnar skickas omkull och monteras enkelt utan specialverktyg.
  • Nödvändiga tillbehör:
    • Hjul medföljer INTE och måste beställas separat. Välj mellan svängbara, bromsar och styva hjul med pläterade stålhorn för icke-korrosiva miljöer. För korrosiva miljöer (inklusive rutinmässig exponering för rengöringsmedel) välj hjul med polymerhorn. För vagntvätt, välj hjul i rostfritt stål.
  • Valfria tillbehör:
    • Dra ut tangentbordsfacket (modell # KBX); Flat Mount Monitor Bracket och Cross Bar-valt baserat på hyllstorlek (modell # FM30X3, FM36X3, FM48X3); Endast fäste (modell # FMBX); Kontaktlist med flera uttag (modell #PSX); Eftermonterad svängarm för platt bildskärm (modell FMAX); Eftermontering av kabel-/rörhanteringsklämmor (modell # TMX). Andra tillbehör inkluderar hyllavsatser och avdelare och etiketthållare.
Specifikationer
Produkttyp HPLC-vagn
Kapacitet (metrisk) 40.6 kg
Färg Taupe, blå
Mått (L x B x H) 30 x 24 x 81 tum. (61 x 61 x 228,8 cm)
För användning med (applikation) För högpresterande vätskekromatografiapplikationer
Höjd (engelska) 81 tum.
Höjd (metrisk) 228.8 cm
Inkluderar 4 Solid MetroMax hyllor (med upphöjd läpp för att innehålla spill) och öppen gallerhylla
Längd (engelska) 30 tum
Längd (metrisk) 61 cm
Bärande kapacitet (engelska) 800 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 362.8 kg
Material Polymer, Rostfritt stål
Antal hyllor 5
Vikt (metrisk) 40.6 kg
Vikt (engelska) 89.5 lb.
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm