Läs mer
Metro™ MetroMax i Basket Glassware Cart
Produktkod. 15996921
Change view
Höjd (engelska):
60 tum.
Beskrivning:
4-Basket Unit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (engelska) Beskrivning Förpackningsstorlek
15996921 60 tum. 4-Basket Unit Varje
1 options
Produktkod. 15996921 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer GWBX32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26488.70 SEK
    14114.51 SEK / Paket med 1
    Save 12374.19 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Level 2 cart with built-in Microban antimicrobial product protection allows arrangement configuration, ensuring storage and movement won't disrupt your workday.
  • Modular design offers ultimate flexibility.
  • Reinforced polymers provide superior strength (up to 800 lb. per shelf).
  • Corrosion-proof, suitable for damp and humid conditions.
  • Lifetime warranty against rust and corrosion.
  • Shelves wipe down easily and have a retaining edge that contains drips and spills.
  • Two-basket and four-basket capacity glassware solutions are offered in a spacesaving 18 x 36 in. (457 x 914mm) footprint.
  • Solid MetroMax bottom shelf provides spill retention and can be removed from shelf frame for easy cleaning.
  • Wide range of accessories available separately, including all-polymer casters for maximum corrosion resistance and premium performance.
Beställningsinfo
Casters not included (5PC Series Metro casters are recommended for superior lifetime performance).
Specifikationer
Produkttyp Glasvagn
Kapacitet (metrisk) 362.8 kg
Färg Taupe, blå
Beskrivning 4-Basket Unit
Mått (L x B x H) 36 x 18 x 6 in. (91.4 x 45.7 x 15.2 cm)
För användning med (applikation) Glassware Transportation
Höjd (engelska) 60 tum.
Höjd (metrisk) 152.4 cm
Inkluderar Solid MetroMax i bottom shelf
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Bärande kapacitet (engelska) 800 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 362.8 kg
Material Polymer
Antal hyllor 1
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.7 cm