Läs mer
Metro™ MetroMax i™ Lab Worktable, Stainless Top and Backsplash with Solid i Shelf
Produktkod. 15987061
Mått (L x B x H):
29.75 x 30 x 39.5 in.
Produkttyp:
Mobile Table
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15987061
Brand: Metro™ LTM30XS3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The Metro MetroMax i™ Lab Worktable advanced polymer construction provides excellent corrosion-resistance performance for the most corrosive lab environments.
  • Table features smooth surfaces that are easy to clean
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Available top materials include Type 304 stainless and TRESPA phenolic resin (black or gray)
  • Wide range of accessories and caster options available
Beställningsinfo
Hjul måste beställas separat.
Specifikationer
Produkttyp Mobile Table
Mått (L x B x H) 29.75 x 30 x 39.5 in.
För användning med (applikation) Ideal for lab
Höjd (engelska) 39.5 in.
Höjd (metrisk) 100.3 cm
Inkluderar Backsplash with solid Metro™ MetroMax i™ shelf, adaptor insert
Längd (engelska) 29.75 in.
Längd (metrisk) 74.9 cm
Bärande kapacitet (engelska) 600 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 273 kg
Bredd (engelska) 30 in.
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Material Polymer