Läs mer
Metro™ MetroMax i™ Polymer Lab Worktable, Gray Phenolic Top with 3-Sided Frame
Mått (L x B x H):
47.75 x 30 x 40.5 in.
Inkluderar:
3 Sided frame
Produkttyp:
Stationary Table
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
These worktables provide the ideal product platform, are modular by design and offer ultimate flexibility based on the application requirements.
- Advanced polymer construction for corrosive lab environments
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Beställningsinfo
Casters and accessories must be ordered separately.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationary Table |
| Mått (L x B x H) | 47.75 x 30 x 40.5 in. |
| För användning med (applikation) | Ideal for lab |
| Höjd (engelska) | 40.5 in. |
| Höjd (metrisk) | 101.6 cm |
| Inkluderar | 3 Sided frame |
| Längd (engelska) | 47.75 in. |
| Längd (metrisk) | 121.3 cm |
| Bärande kapacitet (engelska) | 600 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 273 kg |
| Visa mer |