Läs mer
Metro™ MetroMax i™ Top-Track Stationära ändenheter
Beskrivning
Innehåller
- 2185 mm (86 tum) inlägg
- Hårdvara/komponenter för anslutning till spårsatser till två stationära ändenheter
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor.
- Stationära ändenheter stabiliseras MetroMax i Top-Track lagringssystem
- 2185 mm (86 tum) höga inlägg
Beställningsinfo
Beställ en per Top-Track-system. Hyllor beställs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationär ändenhetssats |
| För användning med (utrustning) | Metro™ MetroMax i™ och Q™ Top-Track™ system |
| Höjd (engelska) | 86 tum. |
| Höjd (metrisk) | 2185 mm |
| Inkluderar | 86 tum. Stolpar, hårdvara och anslutande komponenter |
| Bredd (engelska) Hylla | 24 tum |
| Bredd (metrisk) Hylla | 61 cm |