Läs mer
Metro™ MetroMax i™ Top-Track Stationära mellanenhetssatser
Produktkod. 15927221
Change view
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
24 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Hylla unitSize
15927221 24 tum Varje
15917221 18 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15927221 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer MXTTA24
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • 2185 mm (86 tum) inlägg
  • Hårdvara/komponenter för anslutning till spårsatser till en stationär mellanenhet
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor.
  • Stationär mellanenhet hjälper till att organisera MetroMax i Top-Track lagringssystem
  • Krävs när den önskade längden på spåret överstiger 6405 mm (21 fot.)
  • 2185 mm (86 tum) höga inlägg
Beställningsinfo
Hyllor beställs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationär mellanenhetssats
För användning med (utrustning) Metro™ MetroMax i™ och Q™ Top-Track™ system
Höjd (engelska) 86 tum.
Höjd (metrisk) 2185 mm
Inkluderar 86 tum. Stolpar, hårdvara och anslutande komponenter
Bredd (engelska) Hylla 24 tum
Bredd (metrisk) Hylla 61 cm