Läs mer
Metro™ MetroMax Q™ Inlägg
Produktkod. 15947161
Stil:
Mobil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15947161
Brand: Metro™ MQ74UPE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Epoxibelagda stolpar har Microban™ antimikrobiellt produktskydd.
  • Stationära stolpar inkluderar en justerbar utjämningsfot för att kompensera för ojämna golv.
  • Nivelleringsfot kan justeras 1 tum. (25 mm).
Specifikationer
Produkttyp Stationär hyllstolpe
För användning med (utrustning) Metro™ MetroMax Q™ hyllor
Höjd (engelska) 74 tum.
Höjd (metrisk) 188 cm
Stil Mobil
Material Epoxibelagt stål, polymer