Läs mer
Metro™ Förkonfigurerad Airway Cart
Produktkod. 15917261
Change view
Produkttyp:
Luftvägsvagn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15917261 Luftvägsvagn Varje
1 options
Produktkod. 15917261 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SXRSAIR1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80505.00 SEK
    65019.36 SEK / Paket med 1
    Save 15485.64 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-03-2027
Idealisk arbetsyta och förvaring för små och medelstora föremål.
  • Inkluderar 7,6 cm (3 tum) Polymerlåda
  • 15,2 cm (6 tum) Polymerlåda
  • 7,63 cm (3 tum) Lådavdelare (3 korta, 2 långa)
  • Vänsterhandssvängbar Pod med 3 låsbara tiltbehållare
  • Höger utsvängbar Pod med topplåsande tiltbehållare
  • Podbricka och avdelare
  • Papperskorg och hållare
  • Enkelt överbryggat stödrör
  • Overbridge Hanger Rail
  • 1/2 storlek Metall Utility Bin
  • Utility Bins i plast med lock (6)
  • Overbridge Wire Supply Korg
  • Single Wide Mobile Base Kit
  • 83,8 cm (33 tum) Enkel bred kapsling
  • 83,8 cm (33 tum) Innerpanelsats med mekaniskt nyckellås (2 nycklar)
  • Single Top Kit
Specifikationer
Produkttyp Luftvägsvagn
Färg Taupe, blå
Djup (engelska) 25 tum
Djup (metriskt) 63.5 cm
Mått (L x B x H) 25 x 34,7 x 45 tum.
Höjd (engelska) 45 tum.
Höjd (metrisk) 114.3 cm
Inkluderar 7,6 cm polymerlåda, 15,2 cm polymerlåda, 7,63 cm lådavdelare (3 korta, 2 långa), vänstersvängbar låda med 3 låsbara tiltfack, högersvängbar låda med topplåsande tiltbehållare, låda och avdelare, avfallskorg och hållare, enkel överbrygga stödrör i metall, överbrygga 5, plast över brygga, överbrygga 5. papperskorgar med lock 6, överbryggande trådförsörjningskorg, enkel bred mobil bassats, 83,8 cm enkel bred höljessats, 83,8 cm innerpanelsats med mekaniskt nyckellås (2 nycklar), enkel toppsats
Material Polymer
Antal hyllor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 34,7 tum.
Bredd (metrisk) 88.3 cm