Läs mer
Metro™ qwikTRAK™ Stationära slutenhetssatser
Produktkod. 15976871
Change view
För användning med (utrustning):
Metro MetroMax i och Q Hyllsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem
Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem
Material:
Polymer
Rostfritt stål
Stål
Vikt (engelska):
25 lb.
39.6 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Material Vikt (engelska) unitSize
15976871 Metro MetroMax i och Q Hyllsystem Polymer 25 lb. Varje
15966871 Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem Rostfritt stål 39.6 lb. Varje
15946871 Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem Stål 39.6 lb. Varje
15956871 Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem Stål 39.6 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15976871 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer BTEX3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • 1880 mm (74 tum) höga inlägg
  • Hårdvara för anslutning av en stationär mellanenhet till spår
  • Hårdvara för förankring av spår i golvet
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst
QwikTRAK förvaringssystem är designade med ett spår förankrat i golvet som ger enkel åtkomst till alla hyllor i ett effektivt förvaringsutrymme.
  • Stationära ändenheter som är kompatibla med qwikTRAK lagringssystem
  • 1880 mm (74 tum) hög
För förvaring med Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ , MetrMax Q™ , eller MetroMax i™ hyllsystem
Beställningsinfo
Beställ ett kit per system. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationär ändenhetssats
Avsluta Tung polymer
För användning med (utrustning) Metro MetroMax i och Q Hyllsystem
Höjd (engelska) 74 tum.
Höjd (metrisk) 1880 mm
Inkluderar 74 tum. Höga stationära stolpar och anslutningshårdvara
Vikt (engelska) 25 lb.
Vikt (metrisk) 11.4 kg
Material Polymer