Läs mer
Metro™ qwikTRAK™ Stationära mellanliggande enhetssatser
Artikelnummer. 15906871
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
För användning med (utrustning):
Metro MetroMax i och Q Hyllsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem
Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem
Material:
Polymer
Rostfritt stål
Stål
Vikt (engelska):
15.7 lb.
22.6 lb.
missing translation for 'unitSize'
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. För användning med (utrustning) Material Vikt (engelska) unitSize
15906871 Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem Stål 22.6 lb. Varje
15916871 Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem Stål 22.6 lb. Varje
15936871 Metro MetroMax i och Q Hyllsystem Polymer 15.7 lb. Varje
15926871 Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem Rostfritt stål 22.6 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15906871 missing translation for 'mfr' Metro™ missing translation for 'supplierNo' BTAC
Beräknad leverans: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
  • 1880 mm (74 tum) höga inlägg
  • Hårdvara för anslutning av en stationär mellanenhet till spår
  • Hårdvara för förankring av spår i golvet
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst
QwikTRAK förvaringssystem är designade med ett spår förankrat i golvet som ger enkel åtkomst till alla hyllor i ett effektivt förvaringsutrymme.
  • Stationär mellanenhet hjälper till att organisera lagringssystem
  • 1880 mm (74 tum) höga inlägg
För förvaring med Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ , MetrMax Q™ , eller MetroMax i™ hyllsystem
Bestellinformation
Hyllor säljs separat
Spezifikation
Produkttyp Stationär mellanenhetssats
Avsluta Krom
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem
Höjd (engelska) 74 tum.
Höjd (metrisk) 1880 mm
Inkluderar 74 tum. Höga stationära stolpar och anslutningshårdvara
Vikt (engelska) 22.6 lb.
Vikt (metrisk) 10.3 kg
Material Stål
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.