Läs mer
Metro™ qwikTRAK™ Stationära mellanliggande enhetssatser
Produktkod. 15936871
Change view
För användning med (utrustning):
Metro MetroMax i och Q Hyllsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem
Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem
Material:
Polymer
Rostfritt stål
Stål
Vikt (engelska):
15.7 lb.
22.6 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Material Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
15936871 Metro MetroMax i och Q Hyllsystem Polymer 15.7 lb. Varje
15906871 Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem Stål 22.6 lb. Varje
15916871 Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem Stål 22.6 lb. Varje
15926871 Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem Rostfritt stål 22.6 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15936871 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer BTAX3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6180.00 SEK
    5276.67 SEK / Paket med 1
    Save 903.33 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Innehåller
  • 1880 mm (74 tum) höga inlägg
  • Hårdvara för anslutning av en stationär mellanenhet till spår
  • Hårdvara för förankring av spår i golvet
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst
QwikTRAK förvaringssystem är designade med ett spår förankrat i golvet som ger enkel åtkomst till alla hyllor i ett effektivt förvaringsutrymme.
  • Stationär mellanenhet hjälper till att organisera lagringssystem
  • 1880 mm (74 tum) höga inlägg
För förvaring med Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ , MetrMax Q™ , eller MetroMax i™ hyllsystem
Beställningsinfo
Hyllor säljs separat
Specifikationer
Produkttyp Stationär mellanenhetssats
Avsluta Tung polymer
För användning med (utrustning) Metro MetroMax i och Q Hyllsystem
Höjd (engelska) 74 tum.
Höjd (metrisk) 1880 mm
Inkluderar 74 tum. Höga stationära stolpar och anslutningshårdvara
Vikt (engelska) 15.7 lb.
Vikt (metrisk) 7.1 kg
Material Polymer