Läs mer
Metro™ Stainless Lab Worktable, Gray Phenolic Top and 3-Sided Frame
Produktkod. 15977131
Mått (L x B x H):
29.75 x 30 x 36 in.
35.75 x 30 x 36 in.
47.75 x 30 x 36 in.
59.75 x 30 x 36 in.
Produkttyp:
Mobile Table
Mobilt bord
Stationary Table
Inkluderar:
3-sided Frame
3-sided Frame, Adaptor Insert
Vikt (engelska):
70 lb.
82 lb.
101 lb.
120 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15977131
Brand: Metro™ LTSM36UPG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lab worktable helps keep workers safe with a phenolic top and corrosion-proof, stainless steel construction throughout the body.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Beställningsinfo
Hjul måste beställas separat.
Specifikationer
Produkttyp Mobilt bord
Färg Silver
Mått (L x B x H) 35.75 x 30 x 36 in.
För användning med (applikation) Lab
Höjd (engelska) 36 tum.
Höjd (metrisk) 91.44 cm
Inkluderar 3-sided Frame, Adaptor Insert
Längd (engelska) 35.75 in.
Längd (metrisk) 90.8 cm
Bärande kapacitet (engelska) 600 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 273 kg
Vikt (engelska) 82 lb.
Vikt (metrisk) 37 kg
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Material Rostfritt stål