Läs mer
Metro™ Stainless Lab Worktable, Gray Phenolic Top and Solid HD Shelf
Produktkod. 15967111
Mått (L x B x H):
29.75 x 30 x 36 in.
35.75 x 30 x 36 in.
47.75 x 30 x 35.8 in.
47.75 x 30 x 36 in.
59.75 x 30 x 36 in.
Produkttyp:
Mobile Lab Worktable
Worktable
Inkluderar:
Solid HD Shelf
Solid HD Shelf, Adapter Insert
Stainless Steel HD Shelf, Adapter Insert, 4 HD Posts
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15967111
Brand: Metro™ LTS60PG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lab worktable provides safety in the laboratory with corrosion-proof performance and stainless steel construction. Features a solid HD shelf and a stainless top/backsplash .
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Beställningsinfo
Hjul måste beställas separat.
Specifikationer
Produkttyp Worktable
Färg Silver
Mått (L x B x H) 59.75 x 30 x 36 in.
För användning med (applikation) Lab
Höjd (engelska) 36 tum.
Höjd (metrisk) 91.44 cm
Inkluderar Solid HD Shelf
Längd (engelska) 59.75 in.
Längd (metrisk) 151.7 cm
Bärande kapacitet (engelska) 600 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 273 kg
Vikt (engelska) 141 lb.
Vikt (metrisk) 64 kg
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Material Rostfritt stål