Läs mer
Metro™ Stainless Lab Worktable, Gray Phenolic Top and Solid HD Shelf
Mått (L x B x H):
29.75 x 30 x 36 in.
35.75 x 30 x 36 in.
47.75 x 30 x 35.8 in.
47.75 x 30 x 36 in.
59.75 x 30 x 36 in.
Produkttyp:
Mobile Lab Worktable
Worktable
Inkluderar:
Solid HD Shelf
Solid HD Shelf, Adapter Insert
Stainless Steel HD Shelf, Adapter Insert, 4 HD Posts
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Beställningsinfo
Hjul måste beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Worktable |
| Färg | Silver |
| Mått (L x B x H) | 59.75 x 30 x 36 in. |
| För användning med (applikation) | Lab |
| Höjd (engelska) | 36 tum. |
| Höjd (metrisk) | 91.44 cm |
| Inkluderar | Solid HD Shelf, Adapter Insert |
| Längd (engelska) | 59.75 in. |
| Längd (metrisk) | 151.7 cm |
| Bärande kapacitet (engelska) | 600 lb. |
| Visa mer |