Läs mer
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and Solid HD Shelf
Produktkod. 15997131
Mått (L x B x H):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
30 x 30 x 35 in.
Inkluderar:
Solid HD Shelf, Adapter Insert
Solid HD shelf
Produkttyp:
Mobilt bord
Stationary Table
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15997131
Brand: Metro™ LTSM48IS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Metro Stainless Lab Worktable features corrosion-proof performance and stainless steel construction throughout.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Hjul måste beställas separat.
Specifications
Produkttyp Mobilt bord
Mått (L x B x H) 47.75 x 30 x 35 in.
För användning med (applikation) Idealisk för labb
Höjd (engelska) 35 tum
Höjd (metrisk) 89 cm
Inkluderar Solid HD Shelf, Adapter Insert
Längd (engelska) 47.75 in.
Längd (metrisk) 121.2 cm
Bärande kapacitet (engelska) 600 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 273 kg
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Material Rostfritt stål