Läs mer
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Top/Backsplash and Solid HD Shelf
Produktkod. 15937091
Mått (L x B x H):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Inkluderar:
Backsplash, Solid HD Shelf
Backsplash, Solid HD Shelf, Adapter Insert
Produkttyp:
Mobilt bord
Stationary Table
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15937091
Brand: Metro™ LTS30S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Provide a safer workstation for your staff. Metro Stainless Lab Worktable features a backsplash, solid shelf, corrosion-proof performance and stainless steel construction throughout.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Beställningsinfo
Hjul måste beställas separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationary Table
Mått (L x B x H) 29.75 x 30 x 35 in.
För användning med (applikation) Idealisk för labb
Höjd (engelska) 35 tum
Höjd (metrisk) 89 cm
Inkluderar Backsplash, Solid HD Shelf
Längd (engelska) 29.75 in.
Längd (metrisk) 75.5 cm
Bärande kapacitet (engelska) 600 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 273 kg
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Material Rostfritt stål