Läs mer
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Top, With Backsplash and 3-Sided Frame
Produktkod. 15937151
Mått (L x B x H):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Inkluderar:
Backsplash with 3 sided frame
Backsplash with 3 sided frame, adaptor insert
Backsplash with 3-sided Frame, Adapter Insert
Produkttyp:
Mobilt bord
Stationary Table
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15937151
Brand: Metro™ LTSM60US
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ensure your workers remain safe in the laboratory. Metro Stainless Lab Worktable with backsplash, 3-sided frame and stainless steel construction throughout provides cleanliness along with corrosion-proof performance.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Beställningsinfo
Hjul måste beställas separat.
Specifikationer
Produkttyp Mobilt bord
Mått (L x B x H) 59.75 x 30 x 35 in.
För användning med (applikation) Idealisk för labb
Höjd (engelska) 35 tum
Höjd (metrisk) 89 cm
Inkluderar Backsplash with 3-sided Frame, Adapter Insert
Längd (engelska) 59.75 in.
Längd (metrisk) 151.7 cm
Bärande kapacitet (engelska) 600 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 273 kg
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Material Rostfritt stål