Läs mer
Metro™ Rostfritt laboratoriearbetsbordstillbehör, trådhylla
Produktkod. 15927031
Avsluta:
Epoxibelagd
Längd (engelska):
28,3 tum
40,3 tum.
Vikt (engelska):
7.5 lb.
10 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15927031
Brand: Metro™ LT36WE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utöka din arbetsyta i ditt labb. Metro Stainless Laboratory Arbetsbordshyllor finns i ett urval av rostfritt stål eller epoxibelagda.
  • Hyllor monteras på tresidiga ramar med hjälp av clips
  • Belastning klassad för maximalt 150 lbs.
  • Även kompatibel med MetroMax i Lab arbetsbord
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Avsluta Epoxibelagd
För användning med (utrustning) Metro™ MetroMax i™ och andra arbetsbord i rostfritt stål
Längd (engelska) 28,3 tum
Längd (metrisk) 72 cm
Bärande kapacitet (engelska) 150 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 68 kg
Monteringstyp 3-sidig ram
Vikt (engelska) 7.5 lb.
Vikt (metrisk) 3.4 kg