Läs mer
Metro™ Rostfritt laboratoriearbetsbordstillbehör, trådhylla
Produktkod. 15927041
Change view
Avsluta:
Epoxibelagd
Längd (engelska):
28,3 tum
40,3 tum.
Vikt (engelska):
7.5 lb.
10 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Avsluta Längd (engelska) Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
15927041 Epoxibelagd 40,3 tum. 10 lb. Varje
15927031 Epoxibelagd 28,3 tum 7.5 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15927041 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LT48WE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utöka din arbetsyta i ditt labb. Metro Stainless Laboratory Arbetsbordshyllor finns i ett urval av rostfritt stål eller epoxibelagda.
  • Hyllor monteras på tresidiga ramar med hjälp av clips
  • Belastning klassad för maximalt 150 lbs.
  • Även kompatibel med MetroMax i Lab arbetsbord
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Avsluta Epoxibelagd
För användning med (utrustning) Metro™ MetroMax i™ och andra arbetsbord i rostfritt stål
Längd (engelska) 40,3 tum.
Längd (metrisk) 102.5 cm
Bärande kapacitet (engelska) 150 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 68 kg
Monteringstyp 3-sidig ram
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg