Läs mer
Metro™ Stjälkhjul
Produktkod. 15926731
:
Belastningskapacitet: 300 lb. (135 kg)
Produktkod. 15926731
Brand: Metro™ 5MPRGSA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för mobila vagntvättapplikationer.
  • Stel
  • Polyuretan
  • Skickas med munkbumper
Specifikationer
Produkttyp Tvättbart styvt ånghjul
Beskrivning Gummi med hög modul
För användning med (utrustning) Super Erecta™ mobila stolpar, erbjuder fetttätningar och zerk-beslag, tål högtryckstvätt
Inkluderar Donut stötfångare och 30 tum styv kanal
Bärande kapacitet (engelska) 300 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 135 kg
Bredd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (metrisk) 3.2 cm
Material Gummi