Läs mer
Metro™ Stjälkhjul
Produktkod. 15916721
Change view
Bärande kapacitet (engelska):
250 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bärande kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
15916721 250 pund Varje
1 options
Produktkod. 15916721 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 5MDRGSA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00 SEK
    1611.24 SEK / Paket med 1
    Save 383.76 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
Används för mobila vagntvättapplikationer.
  • Stel
  • Munk med hög modul
  • skickas med donut bumper
Specifikationer
Färg Grå
Mått (L x B x H) 5,625 x 2,5 x 8,25 tum.
För användning med (utrustning) Super Erecta™ Produkter
Inkluderar Donut stötfångare och 14 tums styv kanal
Bärande kapacitet (engelska) 250 pund
Bärande kapacitet (metrisk) 113.3 kg
Material Gummi med hög modul
Antal hyllor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (metrisk) 3.2 cm