Läs mer
Metro™ Mobila säkerhetsenheter av standardtyp, rostfritt stål
Produktkod. 15917241
Bredd (engelska):
21,5 tum
27,25 tum.
33,5 tum
Längd (engelska):
40,75 tum.
52,75 tum.
65 tum.
Vikt (engelska):
138 pund
154 pund
157 pund
167 pund
174 pund
193 pund
195 pund
215 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15917241
Brand: Metro™ SEC65SSD
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mobila säkerhetsenheter av standardtyp ger skydd av värdefulla material och känsliga föremål från förlust eller stöld. Finns i en elegant, lättstädad finish i rostfritt stål.
  • Mobila säkerhetsenheter ger skydd för värdesaker och känsliga material från förlust eller stöld.
  • Typ 304 rostfritt ger överlägsen korrosionsbeständighet.
  • Tung gauge öppen trådkonstruktion håller innehållet synligt hela tiden, vilket gör det enkelt att kontrollera inventeringen.
  • Val av hjul för att matcha kraven.
  • Patenterat, ergonomiskt, 1/4-varvs dörrhandtag.
  • Dubbeldörrar öppna 270° och kan fästas längs enhetens sidor.
  • Fast topp och botten Super Erecta hyllor.
  • Valfria mellanliggande hyllor kan placeras i steg om 1 tum längs stolpens hela höjd.
Beställningsinfo
Levereras nedslagen; montera enkelt. Superjusterbar/super Erecta™ mellanhyllor och hjul säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Mobil säkerhetsvagn
Kapacitet (metrisk) 76 kg
Färg Silver
Mått (L x B x H) 52,75 x 33,5 x 62 tum. (134 x 85 x 157,5 cm)
Höjd (engelska) 62 tum.
Höjd (metrisk) 157.5 cm
Längd (engelska) 52,75 tum.
Längd (metrisk) 134 cm
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Vikt (metrisk) 88 kg
Vikt (engelska) 193 pund
Bredd (engelska) 33,5 tum
Bredd (metrisk) 85 cm