Läs mer
Metro™ Mobila säkerhetsenheter av standardtyp, rostfritt stål
Produktkod. 15977231
Change view
Bredd (engelska):
21,5 tum
27,25 tum.
33,5 tum
Längd (engelska):
40,75 tum.
52,75 tum.
65 tum.
Vikt (engelska):
138 pund
154 pund
157 pund
167 pund
174 pund
193 pund
195 pund
215 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Längd (engelska) Vikt (engelska) unitSize
15977231 27,25 tum. 40,75 tum. 154 pund Varje
15987231 27,25 tum. 52,75 tum. 174 pund Varje
15957231 21,5 tum 40,75 tum. 138 pund Varje
15967231 21,5 tum 52,75 tum. 157 pund Varje
15997231 27,25 tum. 65 tum. 195 pund Varje
15907241 33,5 tum 40,75 tum. 167 pund Varje
15917241 33,5 tum 52,75 tum. 193 pund Varje
15927241 33,5 tum 65 tum. 215 pund Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15977231 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SEC53SSD
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mobila säkerhetsenheter av standardtyp ger skydd av värdefulla material och känsliga föremål från förlust eller stöld. Finns i en elegant, lättstädad finish i rostfritt stål.
  • Mobila säkerhetsenheter ger skydd för värdesaker och känsliga material från förlust eller stöld.
  • Typ 304 rostfritt ger överlägsen korrosionsbeständighet.
  • Tung gauge öppen trådkonstruktion håller innehållet synligt hela tiden, vilket gör det enkelt att kontrollera inventeringen.
  • Val av hjul för att matcha kraven.
  • Patenterat, ergonomiskt, 1/4-varvs dörrhandtag.
  • Dubbeldörrar öppna 270° och kan fästas längs enhetens sidor.
  • Fast topp och botten Super Erecta hyllor.
  • Valfria mellanliggande hyllor kan placeras i steg om 1 tum längs stolpens hela höjd.
Beställningsinfo
Levereras nedslagen; montera enkelt. Superjusterbar/super Erecta™ mellanhyllor och hjul säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Mobil säkerhetsvagn
Kapacitet (metrisk) 70 kg
Färg Silver
Mått (L x B x H) 40,75 x 27,25 x 62 tum. (103,5 x 69,2 x 157,5 cm)
Höjd (engelska) 62 tum.
Höjd (metrisk) 157.5 cm
Längd (engelska) 40,75 tum.
Längd (metrisk) 103.5 cm
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Vikt (metrisk) 70 kg
Vikt (engelska) 154 pund
Bredd (engelska) 27,25 tum.
Bredd (metrisk) 69.2 cm