Läs mer
Metro™ Starsys™ Förkonfigurerad mobil arbetsstation, kylrum/buffertvagn
Produktkod. 15957241
Change view
Höjd (metrisk):
108.2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15957241 108.2 cm Varje
1 options
Produktkod. 15957241 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SXRD43CM3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60595.00 SEK
    51782.55 SEK / Paket med 1
    Save 8812.45 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
Dubbelfack, icke-låsande mobilskal, fyra 3 tum. Polymerlådor, sex stycken 6 tum. Polymerlådor, två stycken 9 tum. Polymerlådor, skifferblå drag
Tillverkad av ett lätt att rengöra, avancerat polymermaterial som inte kommer att buckla, flisa, rosta, flaga eller korrodera som metallvagnar.
  • Microban™ antimikrobiellt skydd hämmar tillväxten av fläck- och luktframkallande bakterier
  • Vagnar använder 5 tum. (127 mm) polyuretanhjul: två främre hjul med lättåtkomliga tåbromsar och två bakre svängbara hjul
  • Varje lådyta har en 0,5 x 18,38 tum. (1,3 x 46,7 cm) polerat område som möjliggör säker vidhäftning av DYMO™ och Zebra™ etiketter (ingår ej)
Specifikationer
Produkttyp Förkonfigurerad mobil arbetsstation
Färg Taupe
Djup (engelska) 43 tum.
Djup (metriskt) 109.2 cm
Mått (L x B x H) 24,875 x 42,5 x 43 tum.
Avsluta Epoxibelagt stål
Höjd (engelska) 42,6 tum.
Höjd (metrisk) 108.2 cm
Inkluderar Dubbelfack, icke-låsande mobilskal, fyra 3-tums polymerlådor, sex 6-tums polymerlådor, två 9-tums polymerlådor, skifferblå drar
Material Aluminium, Polymer, Polymer
Antal hyllor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 24,88 tum.
Bredd (metrisk) 63.2 cm