Läs mer
Metro™ Starsys™ Förkonfigurerad mobil arbetsstation, allmän tillbehörsvagn
Produktkod. 15987251
Change view
Djup (metriskt):
110 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
15987251 110 cm Varje
1 options
Produktkod. 15987251 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SXRS43CM4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56540.00 SEK
    48318.92 SEK / Paket med 1
    Save 8221.08 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
Mobilskal med mekaniskt skal med mekaniskt nyckellås, 3 tum. Polymerlåda med låslock, tre stycken 3 tum. Polymerlåda, två stycken 6 tum. Polymerlåda, 9 tum. Polymerlåda två 3-tums lådavdelare, taupe-låda, vänster utsvängbar locklåsning till
Tillverkad av ett lätt att rengöra, avancerat polymermaterial som inte kommer att buckla, flisa, rosta, flaga eller korrodera som metallvagnar.
  • Microban™ antimikrobiellt skydd hämmar tillväxten av fläck- och luktframkallande bakterier
  • Vagnar använder 5 tum. (127 mm) polyuretanhjul: två främre hjul med lättåtkomliga tåbromsar och två bakre svängbara hjul
  • Varje lådyta har en 0,5 x 18,38 tum. (1,3 x 46,7 cm) polerat område som möjliggör säker vidhäftning av DYMO™ och Zebra™ etiketter (ingår ej)
Specifikationer
Produkttyp Förkonfigurerad kundvagn
Färg Taupe
Djup (engelska) 44,7 tum.
Djup (metriskt) 110 cm
Mått (L x B x H) 44.7 x 57.9 x 63.3 cm
Avsluta Epoxibelagt stål
Höjd (engelska) 24,9 tum
Höjd (metrisk) 63.3 cm
Inkluderar Mobilt skal med mekaniskt skal med mekaniskt nyckellås, 3 tums polymerlåda med låslock, tre 3 tums polymerlådan, två 6 tums polymerlådan, 9 tums polymerlådan två 3 tums lådavdelarsatser, taupe-låddragare, vänster utsvängbar kapsel som låser tiltbehållare, avfallskorg och hållare
Material Aluminium, Polymer, Polymer
Antal hyllor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 22,8 tum
Bredd (metrisk) 57.9 cm