Läs mer
Metro™ Starsys™ Förkonfigurerad mobil arbetsstation, LAR IV Terapivagn
Produktkod. 15997261
Change view
Produkttyp:
Terapivagn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15997261 Terapivagn Varje
1 options
Produktkod. 15997261 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SXRSIV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72620.00 SEK
    58645.95 SEK / Paket med 1
    Save 13974.05 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-03-2027
Innehåller
45 tum (113,6 cm) Mobilskal med mekaniskt nyckellås och två nycklar, Five 3 in. (7,6 cm) polymerlådor, två 9 tum. (22,9 cm) polymerlådor, Gröna låddragare, Fyra 3-tums lådavdelare, Vänster utsvängbar kapsel med tre låsande tiltfack (nyckellås/två nycklar) och kapselbricka med avdelare, Höger utsvängbar kapsel med tre låsbara tiltlådor (nyckellås/två nycklar) och kapselbricka, IV polavdelare
Tillverkad av ett lätt att rengöra, avancerat polymermaterial som inte kommer att buckla, flisa, rosta, flaga eller korrodera som metallvagnar.
  • Microban™ antimikrobiellt skydd hämmar tillväxten av fläck- och luktframkallande bakterier
  • Vagnar använder 5 tum. (127 mm) polyuretanhjul: två främre hjul med lättåtkomliga tåbromsar och två bakre svängbara hjul
  • Varje lådyta har en 0,5 x 18,38 tum. (1,3 x 46,7 cm) polerat område som möjliggör säker vidhäftning av DYMO™ och Zebra™ etiketter (ingår ej)
Specifikationer
Produkttyp Terapivagn
Färg Taupe, blå
Mått (L x B x H) 24,9 x 34,7 x 44,7 tum. (63,3 x 88,2 x 113,6 cm)
Höjd (engelska) 44,7 tum.
Höjd (metrisk) 113.6 cm
Inkluderar 45 tum. H mobilskal med mekaniskt nyckellås och två nycklar, fem 3-tums polymerlådor, två 9-tums polymerlådor, gröna låddragare, fyra 3-tums lådavdelare, vänster utsvängbar kapsel med tre låsbara tiltlådor (nyckellås/två nycklar) och kapselbricka med avdelare, höger utsvängbar pod med tre nyckellås (nyckellås) avdelare, IV-stång
Längd (engelska) 24,9 tum
Längd (metrisk) 63.3 cm
Material Polymer
Antal hyllor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 34,7 tum.
Bredd (metrisk) 88.2 cm