Läs mer
Metro™ Starsys™ Förkonfigurerad mobil arbetsstation, LAR Imaging - Trauma Cart
Produktkod. 15937271
Change view
Material:
Polymer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15937271 Polymer Varje
1 options
Produktkod. 15937271 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SXRSTRAMA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82045.00 SEK
    66267.29 SEK / Paket med 1
    Save 15777.71 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-03-2027
Innehåller
45 tum (113,6 cm) Mobilskal med mekaniskt nyckellås och två nycklar, tre 3 tum. (7,6 cm) polymerlådor, fyra 6 tum. (15,2 cm) polymerlådor, två 3-tums lådavdelare, skifferblå låddragare; Vänster utsvängbar kapsel med topplåsande tiltbehållare (nyckellås/två nycklar), Podbricka med avdelare, Papperskorg och hållare; Höger utsvängbar kapsel med topplåsande tiltfack (nyckellås/två nycklar), olåsande tilltfack i mitten, Sharps containerfäste; Överbrygga med hylla och skena, Utility/IV-stolpe och klämma, Trådförsörjningskorg
Tillverkad av ett lätt att rengöra, avancerat polymermaterial som inte kommer att buckla, flisa, rosta, flaga eller korrodera som metallvagnar.
  • Microban™ antimikrobiellt skydd hämmar tillväxten av fläck- och luktframkallande bakterier
  • Vagnar använder 5 tum. (127 mm) polyuretanhjul: två främre hjul med lättåtkomliga tåbromsar och två bakre svängbara hjul
  • Varje lådyta har en 0,5 x 18,38 tum. (1,3 x 46,7 cm) polerat område som möjliggör säker vidhäftning av DYMO™ och Zebra™ etiketter (ingår ej)
Specifikationer
Produkttyp Förkonfigurerad mobil arbetsstation
Färg Taupe, blå
Mått (L x B x H) 24,9 x 34,7 x 44,7 tum. (63,3 x 88,2 x 113,6 cm)
Höjd (engelska) 44,7 tum.
Höjd (metrisk) 113.6 cm
Inkluderar 45 tum. H mobilskal med mekaniskt nyckellås och två nycklar, tre 3-tums polymerlådor, fyra 6-tums polymerlådor, två 3-tums lådavdelare, skifferblå låddragare, vänster utsvängbar kapsel med topplåsande tiltfack (nyckellås/två nycklar), kapselbricka med avdelare, avfallskorg och hållare för avfallskorg med nyckellås (nyckellås/tvålås), höger tildlås (nyckellås) mitten, icke-låsande tiltbehållare, fäste för vassa föremål, överbrygga med hylla och skena, verktygs-/IV-stolpe och klämma, trådförsörjningskorg
Längd (engelska) 24,9 tum
Längd (metrisk) 63.3 cm
Material Polymer
Antal hyllor 1
Bredd (engelska) 34,7 tum.
Bredd (metrisk) 88.2 cm