Läs mer
Metro™ Starsys™ Förkonfigurerad mobil arbetsstation, LAR-procedur - gjutvagn
Produktkod. 15957261
Change view
Produkttyp:
Cast Cart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15957261 Cast Cart Varje
1 options
Produktkod. 15957261 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SXRSCAST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63990.00 SEK
    51680.66 SEK / Paket med 1
    Save 12309.34 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-03-2027
Innehåller
48 tum (121,2 cm) Ej låsbart mobilskal; Två 3 tum. (7,6 cm) polymerlådor; Två 6 tum. (15,2 cm) polymerlådor; Två 9 tum. (22,9 cm) polymerlådor; Skifferblå låddragare; En 3 tum. (7,6 cm) lådavdelare; Vänster utsvängbar, ej låsbar kapsel med tre tiltfack och kapselbricka med avdelare; Höger fast icke-låsande kapsel med en tiltbehållare, papperskorg och hållare, och kapselbricka med avdelare; Överbrygga med två tillbehörsskenor och trådtillförselkorg
Tillverkad av ett lätt att rengöra, avancerat polymermaterial som inte kommer att buckla, flisa, rosta, flaga eller korrodera som metallvagnar.
  • Microban™ antimikrobiellt skydd hämmar tillväxten av fläck- och luktframkallande bakterier
  • Vagnar använder 5 tum. (127 mm) polyuretanhjul: två främre hjul med lättåtkomliga tåbromsar och två bakre svängbara hjul
  • Varje lådyta har en 0,5 x 18,38 tum. (1,3 x 46,7 cm) polerat område som möjliggör säker vidhäftning av DYMO™ och Zebra™ etiketter (ingår ej)
Specifikationer
Produkttyp Cast Cart
Färg Taupe, blå
Mått (L x B x H) 24,9 x 34,7 x 47,7 tum. (63,3 x 88,2 x 121,1 cm)
Höjd (engelska) 47,7 tum.
Höjd (metrisk) 121.1 cm
Inkluderar 48 tum H icke-låsande mobilskal, två 3-tums polymerlådor, två 6-tums polymerlådor, två 9-tums polymerlådor, skifferblå låddragare, 3-tums lådavdelare, vänster utsvängbar olåsbar kapsel med tre tippfack och kapselbricka med avdelare, höger fast olåsande kapsel med en tippbar låda och två tillbehörskorg med tillbehör och tillbehör över brohållare skenor och trådmatningskorg
Längd (engelska) 24,9 tum
Längd (metrisk) 63.3 cm
Material Polymer
Antal hyllor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 34,7 tum.
Bredd (metrisk) 88.2 cm