Läs mer
Metro™ Starsys™ Förkonfigurerad mobil arbetsstation, leverans- och utbytesvagn
Produktkod. 15977241
Change view
Färg:
Grå
Mått (L x B x H):
24,9 x 42,5 x 44,7 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15977241 Grå 24,9 x 42,5 x 44,7 tum. Varje
1 options
Produktkod. 15977241 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SXRDGS4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56300.00 SEK
    45466.51 SEK / Paket med 1
    Save 10833.49 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-03-2027
Större lagringstäthet i ett mindre fotavtryck.
  • Avancerat polymerbaserat system med internt strängpressat aluminium strukturellt stöd.
  • Starsys är ett komplett system av mobila och stationära enheter för lagring, transport och arbetsstationer som ger större lagringstäthet i ett mindre fotavtryck.
  • Polymerpaneler med Microban™ antimikrobiellt produktskydd kommer inte att rosta, buckla eller nagga och är lätt att rengöra och dekontaminera.
  • Modulär design med enkel, dubbel eller trippel breda strukturer tillåter enkelt byte av komponenter inom en enhet eller mellan andra enheter.
  • Sidopaneler, lådfronter och dörrar är alla en ljus, neutral nyans. Färg på låda och dörrhandtag anges som en del av det specifika modellnumret.
  • Varje lådyta har en 0,5 x 18,38 tum. (1,3 x 46,7 cm) polerat område som möjliggör säker vidhäftning av DYMO #153- och Zebra #153-etiketter (ingår ej).
  • Valfria tillbehör inklusive lådavdelare ger en hög organisationsnivå med enkel tillgång till tillbehör
19-123-342 (metromodell SXRDGS4)
  • Dubbel bred enhet med lådor till vänster och dörr till höger ger förvaringsmöjligheter med hög densitet i en lätt mobil plattform
  • 45 tum höjd väl lämpad för förberedande arbete eller andra uppgiftsrelaterade funktioner
  • Vänster sida innehåller totalt sex lådor; höger sida har 270° gångjärnsdörr med två justerbara hyllplan.
  • Lådstorlekar: tre 3 tums polymerlådor; en 6 tums polymerlåda; två 9 tums polymerlådor.
  • Hyllor justeras snabbt och enkelt för att rymma praktiskt taget alla storlekar på förpackningshöjder, för att uppnå maximal lagringstäthet
  • Skifferblå dörr och låddrag
  • Fyra fästa 5-tums icke-markerande polyuretanhjul möjliggör enkel transport (tåbromsar på två främre hjul ger säker förvaring när de inte används som vagn).
  • Mått: 44,7H (1136 mm) x 42,5W (1080 mm) x 24,9 tum
  • Valfria tillbehör: Lådavdelare.
  • 19-130-2715 (Metro # SXRD76CM3).
  • Dubbel bred enhet med två fullhöjdsdörrar. QwikSlot invändigt hyllstödssystem för trådhyllor.
  • Idealisk för högdensitetsförvaring, linnetransport och förrådspåfyllning.
  • Fyra stycken 36 x 39 tum. (91,4 x 100 cm) stationära trådhyllor tas enkelt bort och konfigureras om genom att lyfta av QwikSlot-klämmorna.
  • Taupe dörr drar
  • Mått: 78,3H (1990 mm) x 42,5W (1080 mm) x 27,9 tum (709 mm).
  • Valfria tillbehör: Ytterligare justerbara eller helt utdragbara hyllor; hyllavdelare
Specifikationer
Produkttyp Förkonfigurerad mobil arbetsstation
Färg Grå
Djup (engelska) 24,9 tum
Djup (metriskt) 63.2 cm
Mått (L x B x H) 24,9 x 42,5 x 44,7 tum.
Höjd (engelska) 44,7 tum.
Höjd (metrisk) 113.6 cm
Inkluderar Dubbel bred enhet med lådor till vänster och dörr till höger, vänster sida innehåller totalt sex lådor, höger sida har 270° gångjärnsdörr med två justerbara hyllor, tre 3-tums polymerlådor, 6-tums polymerlådor, två 9-tums polymerlådor, skifferblå dörr och låddragare
Material Aluminium, Polymer
Antal hyllor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 42,5 tum.
Bredd (metrisk) 107.9 cm