Läs mer
Metro™ Starsys™ Förkonfigurerad mobil arbetsstation, valideringsvagn
Produktkod. 15977251
Change view
Höjd (metrisk):
113.6 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15977251 113.6 cm Varje
1 options
Produktkod. 15977251 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer SXRS43CM3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37710.00 SEK
    32223.25 SEK / Paket med 1
    Save 5486.75 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
Ej låsande mobilskal, fyra 3 tum. Polymerlådor, två stycken 6 tum. Polymerlådor, 9 tum. Polymerlåda, taupe låda drar
Tillverkad av ett lätt att rengöra, avancerat polymermaterial som inte kommer att buckla, flisa, rosta, flaga eller korrodera som metallvagnar.
  • Microban™ antimikrobiellt skydd hämmar tillväxten av fläck- och luktframkallande bakterier
  • Vagnar använder 5 tum. (127 mm) polyuretanhjul: två främre hjul med lättåtkomliga tåbromsar och två bakre svängbara hjul
  • Varje lådyta har en 0,5 x 18,38 tum. (1,3 x 46,7 cm) polerat område som möjliggör säker vidhäftning av DYMO™ och Zebra™ etiketter (ingår ej)
Specifikationer
Produkttyp Förkonfigurerad kundvagn
Färg Vit, Grå
Djup (engelska) 24,9 tum
Djup (metriskt) 63.3 cm
Mått (L x B x H) 24,9 x 57,7 x 44,7 tum.
Avsluta Epoxibelagt stål
Höjd (engelska) 44,7 tum.
Höjd (metrisk) 113.6 cm
Inkluderar Icke-låsande mobilskal, fyra 3-tums polymerlådor, två 6-tums polymerlådor, 9-tums polymerlåda, taupe-lådor
Material Aluminium, Polymer, Polymer
Antal hyllor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 22,7 tum.
Bredd (metrisk) 57.7 cm