Läs mer
Metro™ Starsys™ Förkonfigurerad hög mobil lagringsenhet, allmänt försörjningsskåp, trippelbrett
Produktkod. p-4621238
Antal hyllor:
10
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15967271
Brand: Metro™ SXRTGS3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förkonfigurerade mobila lagringsenheter
Modellerna SXRTGS2 och SXRTGS3
  • Slitsade innerpaneler av polymer
  • Vänster tryck-/draghandtag
  • Gjuten HDPE yttre och inre paneler
  • Övergripande mått: 78,3 x 65,7 x 27,9 tum. (198,8 x 166,8 x 70,8 cm) (H x B x D)
Modeller SXRTGS2 Endast
Left Bay
  • Tre polymerhyllor (bakom dörren)
  • Vänsterhängd 225° solid icke-låsande övre dörr
  • Hylla på mellannivå (icke-låsande)
  • Tre 3 tum. (76 mm) polymerlådor
  • Två 6 tum. (152 mm) polymerlådor
  • En 9 tum. (229 mm) polymerlådor
  • Mått: 33 x 17 x 22 tum. (839 x 43,2 x 22 cm) (H x B x D)
Middle Bay
  • Tre polymerhyllor (bakom dörren)
  • Högerhängd 225° solid icke-låsande övre dörr
  • Hylla på mellannivå (icke-låsande)
  • Två 6 tum. (152 mm) polymerlådor
  • Två 9 tum. (229 mm) polymerlådor
  • Mått: 33 x 17 x 22 tum. (839 x 43,2 x 22 cm) (H x B x D)
Right Bay
  • Två fasta kromtrådar qwikSLOT hyllor
  • Tre helförlängningshyllor i krom
  • Högerhängd 270° solid icke-låsande högdörr
  • Skifferblå låda och dörrdrag
  • Mått: 66 x 18 x 22 tum. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x B x D)
Modeller SXRTGS3 Endast
vänster fält (dubbel bred)
  • Tre dubbel breda fasta kromtrådar qwikSLOT hyllor
  • Fyra dubbelbreda helförlängningshyllor i krom
  • Centrum stänger 225° solid låsdörrsats (nyckellås/2 nycklar)
  • Mått: 66 x 38 x 22 tum. (167,7 x 96,6 x 55,9 cm) (H x B x D)
Right Bay (dubbel bred)
  • Två enkelbreda fasta kromtrådar qwikSLOT hyllor
  • Fyra enkelbreda helförlängningshyllor i krom
  • högerhängd 225° solid låsdörrsats (nyckellås/2 nycklar)
  • Taupe dörr drar
  • Mått: 66 x 18 x 22 tum. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x B x D)
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsenhet
Färg Ljus Taupe
Typ av skåp Tredubbel bred hög
Djup (engelska) 27,9 tum
Djup (metriskt) 70.8 cm
Höjd (engelska) 78,3 tum.
Höjd (metrisk) 198.8 cm
Antal hyllor 12
Hyllmaterial Polymer
Bredd (engelska) Skåp 65,7 tum.
Bredd (engelska) 65,7 tum.
Bredd (metrisk) skåp 166.8cm
Bredd (metrisk) 166.8 cm
Med hjul Ja
Material Polymer