Läs mer
Metro™ Förvaringskorg för SmartWall G3, Super Erecta Hyllor
Produktkod. 15966931
Change view
För användning med (utrustning):
SmartWall G3™ , Super Erecta™ hyllor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15966931 SmartWall G3™ , Super Erecta™ hyllor Varje
1 options
Produktkod. 15966931 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer H210C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 SEK
    440.04 SEK / Paket med 1
    Save 76.96 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 09-03-2027
Tillbehör för SmartWall G3, Super Erecta Hyllor
  • Fästs på hangarskena eller hyllor
  • Storlek (B x L x H): 44 x 19 x 12,7 cm (17,03 x 7,5 x 5 tum)
Specifikationer
Produkttyp Förvaringskorg
Mått (L x B x H) 7,5 x 17,03 x 5 tum. (19 x 44 x 12,7 cm)
För användning med (utrustning) SmartWall G3™ , Super Erecta™ hyllor
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (metrisk) 19 cm
Bredd (engelska) 17,03 tum.
Bredd (metrisk) 44 cm
Material Krom