Läs mer
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Trådhyllor - kromfinish
Produktkod. 15956831
Change view
Längd (metrisk):
106.6 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15956831 106.6 cm Varje
1 options
Produktkod. 15956831 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer A2142NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1044.03 SEK / Paket med 1
    Save 260.97 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 16-03-2027
Innehåller
Varje hylla levereras med ett paket med fyra icke-ledande hylsor/kilar.
För användning med Metro™ Super Erecta™ justerbart hyllsystem
Varje hylla ger cirka 76 % öppen yta för ökad ljusgenomträngning och förbättrad synlighet för lagrade föremål. Kan lastas och lossas enkelt från alla sidor.
  • Hård, hållbar yta
  • Nötningsbeständig
  • Idealisk för torra, icke-korrosiva miljöer
  • Hyllorna anpassas i steg om 1 tum med patenterade hyllöppningshörn
  • Hyllsläpp och kilar ger förbättrad styvhet
  • Monteras snabbt utan verktyg; monterade enheter är icke-ledande
Beställningsinfo
Inlägg säljs separat.
Specifikationer
Mått (L x B) 42 x 21 tum. (106,6 x 53 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för torkande, icke korrosiva miljöer
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ justerbart hyllsystem
Inkluderar Fyra icke ledande hylsor/kilar
Längd (engelska) 42 tum.
Längd (metrisk) 106.6 cm
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) 53 cm
Material Krom