Läs mer
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Trådhyllor - Finish i rostfritt stål
Produktkod. 15966841
Change view
Mått (L x B):
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15966841 30 x 24 tum (76 x 61 cm) Varje
1 options
Produktkod. 15966841 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer A2430NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2975.00 SEK
    2539.04 SEK / Paket med 1
    Save 435.96 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 03-03-2027
Innehåller
Ett paket icke-ledande kilar (fyra par).
Kräver
SiteSelect™ Inlägg (säljs separat).
Unik design med öppen tråd tillåter fri luftcirkulation och minimerar dammansamling
  • Hyllorna justeras i steg om 1 tum med patenterade hyllöppningshörn
  • Hyllsläpp och kilar ger förbättrad styvhet
  • Monteras snabbt utan verktyg
  • Monterade enheter är icke-ledande
  • Maximal korrosionsbeständighet
  • Icke-porös yta är lätt att rengöra
  • Kombinera med Super Erecta Stationära eller mobila stolpar och tillbehör för att skapa anpassade konfigurationer för lagring och transport
  • Patenterat hörnutlösningssystem möjliggör enkel höjdjustering
  • Anpassa dina hyllor för maximal lagringstäthet
  • Ett års garanti
Kapacitet:
  • Hyllor upp till 48 tum breda; 800 lbs per hyllkapacitet (jämnt fördelat)
  • Hyllor bredare än 48 tum; 600 lbs per hylla (jämnt fördelat)
Specifikationer
Mått (L x B) 30 x 24 tum (76 x 61 cm)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ justerbart hyllsystem
Inkluderar Fyra icke ledande hylsor/kilar
Längd (engelska) 30 tum
Längd (metrisk) 76 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm
Material Rostfritt stål