Läs mer
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Trådhylla, finish i rostfritt stål
Click to view available options
Mått (L x B):
24 x 14 tum (61 x 35,5 cm)
24 x 18 tum. (61 x 45,7 cm)
24 x 2 tum. (61 x 53 cm)
24 x 24 tum. (61 x 61 cm)
30 x 14 tum. (76,2 x 35,5 cm)
30 x 18 tum. (76 x 45,7 cm)
30 x 2 tum. (76,2 x 53 cm)
36 x 14 tum. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91.4 x 76.2 cm)
42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 tum. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 tum. (122 x 35,5 cm)
48 x 18 tum. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 tum. (121,9 x 61 cm)
48 x 30 in. (122 x 76.2 cm)
54 x 18 tum. (137 x 45,7 cm)
54 x 2 tum. (137 x 53 cm)
54 x 24 tum. (137 x 61 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 tum. (152,4 x 61 cm)
60 x 36 in. (152.4 x 91.4 cm)
72 x 18 tum. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 21 tum. (182,9 x 53 cm)
72 x 24 tum. (182,9 x 61 cm)
72 x 30 in. (183 x 76.2 cm)
72 x 36 in. (183 x 91.4 cm)
Unit Size:
Varje
Description
Includes
Ett paket icke-ledande kilar (fyra par).
Requires
SiteSelect™ Inlägg (säljs separat).
- Hyllorna justeras i steg om 1 tum med patenterade hyllöppningshörn
- Hyllsläpp och kilar ger förbättrad styvhet
- Monteras snabbt utan verktyg
- Monterade enheter är icke-ledande
- Maximal korrosionsbeständighet
- Icke-porös yta är lätt att rengöra
- Kombinera med Super Erecta Stationära eller mobila stolpar och tillbehör för att skapa anpassade konfigurationer för lagring och transport
- Patenterat hörnutlösningssystem möjliggör enkel höjdjustering
- Anpassa dina hyllor för maximal lagringstäthet
- Kapacitet: Hyllor upp till 48 tum breda; 800 lbs per hyllkapacitet (jämnt fördelat)
- Hyllor bredare än 48 tum; 600 lbs per hylla (jämnt fördelat)
Warranty
Ett år
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Trådhylla |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 24 x 14 tum (61 x 35,5 cm) |
| För användning med (utrustning) | Metro Super Erecta justerbart hyllsystem |
| Inkluderar | Fyra icke-ledande hylsa/kilar |
| Längd (engelska) | 24 tum |
| Längd (metrisk) | 61 cm |
| Bredd (engelska) | 14 tum |
| Bredd (metrisk) | 35.5 cm |