Läs mer
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Trådhylltillbehör, 8 tum. Hyllavdelare
Description
Avdelare kan också fästas i botten av hyllor. Finns i krom eller typ 304 rostfritt stål. Andra storlekar tillgängliga.
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™ hyllor |
| Höjd (engelska) | 8 tum |
| Höjd (metrisk) | 20.3 cm |
| Bredd (engelska) | 18 tum |
| Bredd (metrisk) | 45.7 cm |
| Material | Rostfritt stål |