Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Handtag för vagn
Produktkod. 15976931
Change view
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15976931 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 15976931 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer H5S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    1109.14 SEK / Paket med 1
    Save 75.86 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
För anpassning Super Erecta vagnar
  • Ett stycke
  • Stål, rostfritt
  • 24 tum (61 cm)
Specifikationer
Produkttyp Handtag för vagn
För användning med (applikation) Fuktiga miljöer som frysar, walk in coolers, tvättstugor och diskstationer
För användning med (utrustning) Super Erecta Vagn, hyllor och hjul
Höjd (engelska) 34,5 tum
Höjd (metrisk) 87.63 cm
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 60.96 cm