Läs mer
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Inlägg
Produktkod. 15996751
Change view
Höjd (engelska):
6,75 tum.
7,375 tum.
13,75 tum.
36,7 cm
27,5 tum
27,75 tum.
28.375 tum.
33,75 tum.
34,5 tum
53,81 tum.
54,5 tum.
54,6 tum.
61,81 tum.
62 tum.
62,6 tum.
73,8 tum.
74,6 tum.
86 tum.
86,63 tum
86,63 tum.
96,2 tum.
96,5 tum.
Stil:
Mobil
Stationär
Material:
Krom
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Förpackningsstorlek:
Varje
42 product options available for selection
| Produktkod. | Höjd (engelska) | Stil | Material | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 15996751 | 86,63 tum. | Stationär | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15926741 | 62,6 tum. | Stationär | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15926561 | 36,7 cm | Stationär | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15946561 | 13,75 tum. | Mobil | Krom | Varje |
| 15966561 | 13,75 tum. | Mobil | Rostfritt stål | Varje |
| 15996701 | 54,6 tum. | Stationär | Krom | Varje |
| 15966691 | 33,75 tum. | Mobil | Krom | Varje |
| 15916741 | 62,6 tum. | Stationär | Krom | Varje |
| 15956751 | 6,75 tum. | Mobil | Krom | Varje |
| 15976751 | 6,75 tum. | Mobil | Rostfritt stål | Varje |
| 15986751 | 86,63 tum | Stationär | Krom | Varje |
| 15916761 | 86,63 tum. | Mobil | Krom | Varje |
| 15946761 | 96,5 tum. | Stationär | Krom | Varje |
| 15936561 | 36,7 cm | Stationär | Rostfritt stål | Varje |
| 15916711 | 54,6 tum. | Stationär | Rostfritt stål | Varje |
| 15906681 | 27,5 tum | Stationär | Rostfritt stål | Varje |
| 15956691 | 34,5 tum | Stationär | Rostfritt stål | Varje |
| 15936741 | 62,6 tum. | Stationär | Rostfritt stål | Varje |
| 15916751 | 74,6 tum. | Stationär | Rostfritt stål | Varje |
| 15926711 | 53,81 tum. | Mobil | Krom | Varje |
| 15946741 | 61,81 tum. | Mobil | Krom | Varje |
| 15916681 | 27,75 tum. | Mobil | Krom | Varje |
| 15926751 | 73,8 tum. | Mobil | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15946691 | 34,5 tum | Stationär | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15936761 | 96,2 tum. | Mobil | Rostfritt stål | Varje |
| 15986671 | 27,5 tum | Stationär | Krom | Varje |
| 15916561 | 36,7 cm | Stationär | Krom | Varje |
| 15936691 | 34,5 tum | Stationär | Krom | Varje |
| 15906751 | 74,6 tum. | Stationär | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15906761 | 86,63 tum. | Stationär | Rostfritt stål | Varje |
| 15934851 | 73,8 tum. | Mobil | Krom | Varje |
| 15936711 | 53,81 tum. | Mobil | Rostfritt stål | Varje |
| 15986691 | 33,75 tum. | Mobil | Rostfritt stål | Varje |
| 15966741 | 61,81 tum. | Mobil | Rostfritt stål | Varje |
| 15976691 | 33,75 tum. | Mobil | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15936751 | 73,8 tum. | Mobil | Rostfritt stål | Varje |
| 15926761 | 86 tum. | Mobil | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15956741 | 62 tum. | Mobil | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15906711 | 54,5 tum. | Stationär | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15996671 | 28.375 tum. | Stationär | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15946751 | 7,375 tum. | Stationär | Rostfritt stål (304) | Varje |
| 15926681 | 28.375 tum. | Mobil | Rostfritt stål (304) | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15996751
Leverantör
Metro™
Leverantörsnummer
86PK3
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
512.00 SEK
452.37 SEK / Paket med 1
Save 59.63 SEK
11% Av
Beräknad leverans: 06-04-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Stationära stolpar är försedda med justerbara nivelleringsbultar för att kompensera för ojämna ytor.
- Stolpar finns i krom, typ 304 rostfritt stål och metroseal 3.
- Metroseal 3 inkluderar Microban™ antimikrobiellt produktskydd och har 12 års garanti mot rost och korrosion.
- Mobila stolpar kommer utan utjämningsbult för användning med spindelhjul.
- Räflad på 1 tum. (2,5 cm) intervaller.
- Stolpar är dubbla räfflade var 8 tum. (20,3 cm) för enkel identifiering.
Beställningsinfo
Höjd inkluderar utjämningsbult och lock. Hyllor och stolpar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationär hyllstolpe |
| Färg | Green |
| Material | Rostfritt stål (304) |
| För användning med (utrustning) | Metro Super Erecta Trådhyllsystem |
| Höjd (engelska) | 86,63 tum. |
| Höjd (metrisk) | 220 cm |
| Stil | Stationär |
| Avsluta | Metroseal Epoxi 3 |