Läs mer
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Inlägg
Produktkod. 15966751
Change view
Material:
Rostfritt stål (304)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15966751 Rostfritt stål (304) Varje
1 options
Produktkod. 15966751 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 7UPK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 SEK
    176.01 SEK / Paket med 1
    Save 30.99 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 03-03-2027
Stationära stolpar är försedda med justerbara nivelleringsbultar för att kompensera för ojämna ytor
Stationära stolpar är försedda med justerbara nivelleringsbultar för att kompensera för ojämna ytor. Stolpar finns i krom, typ 304 rostfritt stål och Metroseal 3 . Metroseal 3 inkluderar Microban antimikrobiellt produktskydd och har 12 års garanti mot rost och korrosion. Mobila stolpar kommer utan utjämningsbult för användning med spindelhjul.
  • Räflad på 1 tum. (2,5 cm) intervaller
  • Stolpar är dubbla räfflade var 8 tum. (20,3 cm) för enkel identifiering
Beställningsinfo
Höjd inkluderar utjämningsbult och lock. Hyllor och stolpar säljs separat.
Specifikationer
Avsluta Metroseal Epoxi 3
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ trådhyllsystem
Höjd (engelska) 27,5 tum
Höjd (metrisk) 69.85 cm
Stil Mobil
Material Rostfritt stål (304)