Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Solida hyllor, rostfritt stål, autoklaverbar och vagntvättbar
Produktkod. 15916651
Change view
Längd (engelska):
24 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15916651 24 tum Varje
1 options
Produktkod. 15916651 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 2424NFS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3955.00 SEK
    3505.95 SEK / Paket med 1
    Save 449.05 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 04-03-2027
För användning med Metro™ Super Erecta™ hyllsystem
  • Helt rostfri konstruktion
Beställ delade aluminiumhylsor med rostfria C-ringar för frätande, högtemperaturautoklav- eller vagntvättapplikationer (Fisher P/N 13-450-953).
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B) 24 x 24 tum. (61 x 61 cm)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllsystem
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 61 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm