Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Solid hylla, rostfritt stål, autoklaverbar och vagntvättbar
Produktkod. 15966651
Change view
Bredd (engelska):
14 tum
18 tum
21 tum
24 tum
Längd (engelska):
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
60 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Längd (engelska) unitSize
15966651 24 tum 30 tum Varje
15976571 14 tum 42 tum. Varje
15946591 18 tum 30 tum Varje
15936581 14 tum 60 tum. Varje
15926601 18 tum 42 tum. Varje
15916611 18 tum 60 tum. Varje
15976611 21 tum 24 tum Varje
15916631 21 tum 42 tum. Varje
15966631 21 tum 48 tum Varje
15966661 24 tum 42 tum. Varje
15986571 14 tum 48 tum Varje
15996561 14 tum 30 tum Varje
15966671 24 tum 60 tum. Varje
15916661 24 tum 36 tum. Varje
15926621 21 tum 30 tum Varje
15986561 14 tum 24 tum Varje
15936571 14 tum 36 tum. Varje
15986591 18 tum 36 tum. Varje
15956601 18 tum 48 tum Varje
15996661 24 tum 48 tum Varje
15906591 18 tum 24 tum Varje
15976621 21 tum 36 tum. Varje
15946641 21 tum 60 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 15966651 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 2430NFS
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll autoklavutrustningen snygg och på plats. Metro Super Erecta™ Solid Shelf är perfekt för autoklav- och vagntvättapplikationer.
  • Helt rostfri konstruktion
  • Beställ aluminiumdelade hylsor med rostfria C-ringar för frätande autoklav- eller vagntvättapplikationer med hög temperatur (13-450-953)
Specifikationer
Produkttyp Solid hylla
Färg Silver
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B) 30 x 24 tum (76 x 61 cm)
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Hyllsystem
Längd (engelska) 30 tum
Längd (metrisk) 76 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm